3-cyano-4-methoxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-4-methoxybenzoic acid
OR911190-1G
APOSOR911190-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR911190-1G
3-cyano-4-methoxybenzoic acid 95%
3-cyano-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09271826
Numéro CAS: 117738-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité