7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine, (3-Carboxy-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzene
OR9112-1G
APOSOR9112-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR9112-1G
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
7-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269534
Numéro CAS: 220465-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité