(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Quinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Benzoyleneurea
OR911378-100G
APOSOR911378-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR911378-100G
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione 98%
(1H,3H)-Quinazoline-2,4-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006699
Numéro CAS: 86-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité