2-Éthylpipéridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911632-25G
APOSOR911632-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR911632-25G
2-Éthylpipéridine 95%
2-Éthylpipéridine
Formule: C₇H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005988
Numéro CAS: 1484-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité