3-Phenoxypropiononitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911855-5G
APOSOR911855-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR911855-5G
3-Phenoxypropiononitrile 95%
3-Phenoxypropiononitrile
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013822
Numéro CAS: 3055-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité