6-Isopropylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912247-5G
APOSOR912247-5GEA 256 EUR InStock
APOSOR912247-5G
6-Isopropylquinoléine 95%
6-Isopropylquinoléine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047615
Numéro CAS: 135-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité