4-Chloro-3-isopropoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912325-1G
APOSOR912325-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR912325-1G
4-Chloro-3-isopropoxyaniline 97%
4-Chloro-3-isopropoxyaniline
Formule: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19624982
Numéro CAS: 76464-54-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité