2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912365-1G
APOSOR912365-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR912365-1G
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid 97%
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129939
Numéro CAS: 943-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité