1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-3-ol, 1-Ethyl-3-piperidinol
OR912385-25G
APOSOR912385-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR912385-25G
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine 95%
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006508
Numéro CAS: 13444-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité