3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
OR912485-5G
APOSOR912485-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR912485-5G
3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone 95%
3-Chloro-1-(4-méthoxyphényl)-1-propanone
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236602
Numéro CAS: 35999-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité