2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912511-100G
APOSOR912511-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR912511-100G
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274530
Numéro CAS: 13223-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité