(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
OR912554-1G
APOSOR912554-1GEA 314 EUR InStock
APOSOR912554-1G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671548
Numéro CAS: 112211-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité