4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9127-500MG
APOSOR9127-500MGEA 727 EUR InStock
APOSOR9127-500MG
4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
4-(Aminomethyl)-2,5-dimethyl-1,3-oxazole
Formule: C₆H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 36…38 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271883
Numéro CAS: 859850-62-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité