Methyl (3-cyanophenyl)acetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(3-cyanophenyl)acetate
OR912976-1G
APOSOR912976-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR912976-1G
Methyl (3-cyanophenyl)acetate 96%
Methyl (3-cyanophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038679
Numéro CAS: 52798-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité