3-Chloro-5-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912998-1G
APOSOR912998-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR912998-1G
3-Chloro-5-nitropyridine 95%
3-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114218
Numéro CAS: 22353-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité