3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913327-1G
APOSOR913327-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR913327-1G
3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride 95%
3-Phenylpentan-3-amine hydrochloride
Formule: C11H18ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 104177-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité