(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913517-1G
APOSOR913517-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR913517-1G
(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol 95%
(3-Pyridyl)-thiophen-2-ylmethanol
Formule: C₁₀H₉NOS
MW: 191,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01108848
Numéro CAS: 21314-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité