(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913714-1G
APOSOR913714-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR913714-1G
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 95%
(R)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one
Formule: C₁₀H₁₁NOS
MW: 193,265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796568
Numéro CAS: 1217647-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité