(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR913830-1G
APOSOR913830-1GEA 811 EUR InStock
APOSOR913830-1G
(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-(1-Methylethyl)azetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053659
Numéro CAS: 255882-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité