1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914077-1G
APOSOR914077-1GEA 452 EUR InStock
APOSOR914077-1G
1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one 95%
1-(2-Chloroethyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₅H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09029607
Numéro CAS: 2387-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité