Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
OR914344-100G
APOSOR914344-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR914344-100G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 97%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134493
Numéro CAS: 5453-67-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité