1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-methylenepyrrolidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-methylidenepyrrolidine-1-carboxylate
OR914414-5G
APOSOR914414-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR914414-5G
1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
1-Boc-3-methylenepyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183.25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407903
Numéro CAS: 114214-71-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR914414-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité