1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914653-1G
APOSOR914653-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR914653-1G
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene 95%
1-Chloro-2,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191399
Numéro CAS: 90282-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité