cis-3-Hexenyl acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916315-25G
APOSOR916315-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR916315-25G
cis-3-Hexenyl acetate 97%
cis-3-Hexenyl acetate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036563
Numéro CAS: 3681-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité