3-Méthyl-2-hexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916391-1G
APOSOR916391-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR916391-1G
3-Méthyl-2-hexanone 95%
3-Méthyl-2-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039948
Numéro CAS: 2550-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité