16-Héntriacontanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916407-25G
APOSOR916407-25GEA 335 EUR InStock
APOSOR916407-25G
16-Héntriacontanone 95%
16-Héntriacontanone
Formule: C₃₁H₆₂O
Point de fusion: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059222
Numéro CAS: 502-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité