4-Hydroxyindoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Indolin-4-ol
OR916446-1G
APOSOR916446-1GEA 249 EUR InStock
APOSOR916446-1G
4-Hydroxyindoline 98%
4-Hydroxyindoline
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056797
Numéro CAS: 85926-99-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité