Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester

OR916484-25G
APOSOR916484-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR916484-25G
cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate 95%
cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036661
Numéro CAS: 24691-16-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité