Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific

OR9165-1G
APOSOR9165-1GEA 430 EUR InStock
APOSOR9165-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride, grade Technique
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride


Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968669
Numéro CAS: 59340-26-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité