4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Pentylcyclohexylamine, 1-Amino-4-pentylcyclohexane, 1-Amino-4-amylcyclohexane
OR916545-5G
APOSOR916545-5GEA 632 EUR InStock
APOSOR916545-5G
4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Amylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₁₁H₂₃N
MW: 169,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778407
Numéro CAS: 38793-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité