(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-Amino-2-pyrrolidone Hydrochloride
OR916588-250MG
APOSOR916588-250MGEA 132 EUR InStock
APOSOR916588-250MG
(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride ≥97%
(R)-3-Aminopyrrolidin-2-one hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂O·ClH
MW: 136,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14635509
Numéro CAS: 223407-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité