5-Phenyl-pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916707-1G
APOSOR916707-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR916707-1G
5-Phenyl-pyrimidine 95%
5-Phenyl-pyrimidine
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234616
Numéro CAS: 34771-45-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité