Acide (R)-(+)-2-bromoisovalérique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916712-5G
APOSOR916712-5GEA 139 EUR InStock
APOSOR916712-5G
Acide (R)-(+)-2-bromoisovalérique 95%
Acide (R)-(+)-2-bromoisovalérique
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210113
Numéro CAS: 76792-22-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité