4,6-Dimethoxypyrimidin-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916730-1G
APOSOR916730-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR916730-1G
4,6-Dimethoxypyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dimethoxypyrimidin-5-amine
Formule: C₆H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194013
Numéro CAS: 15846-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité