Methoxycyclohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohexyl methyl ether
OR917041-5G
APOSOR917041-5GEA 415 EUR InStock
APOSOR917041-5G
Methoxycyclohexane 95%
Methoxycyclohexane
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154087
Numéro CAS: 931-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité