4-Isopropyl-m-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, Biosol, 4-Isopropyl-m-cresol, 4-Isopropyl-3-methylphenol
OR917093-100G
APOSOR917093-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR917093-100G
4-Isopropyl-m-crésol 95%
4-Isopropyl-m-crésol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point de fusion: 111…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010704
Numéro CAS: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité