(2-phenoxyphenyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Phenoxyphenyl)methanol, 2-Phenoxybenzyl alcohol
OR9171-100MG
APOSOR9171-100MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR9171-100MG
(2-phenoxyphenyl)methanol 97%
(2-phenoxyphenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017297
Numéro CAS: 13807-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité