Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917123-1G
APOSOR917123-1GEA 350 EUR InStock
APOSOR917123-1G
Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane 95%
Cis-7-azabicyclo[3.3.0]octane
Formule: C₇H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953171
Numéro CAS: 926276-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité