2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917141-5G
APOSOR917141-5GEA 219 EUR InStock
APOSOR917141-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanol
Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657569
Numéro CAS: 80854-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité