2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917188-1G
APOSOR917188-1GEA 173 EUR InStock
APOSOR917188-1G
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093337
Numéro CAS: 56663-76-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité