(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917350-1G
APOSOR917350-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR917350-1G
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formule: C₅H₇BrN₂O
MW: 191,026 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18793417
Numéro CAS: 1276056-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité