3-Phenoxypropan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917493-100G
APOSOR917493-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR917493-100G
3-Phenoxypropan-1-ol 95%
3-Phenoxypropan-1-ol
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039549
Numéro CAS: 6180-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité