(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid monohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonicacidmonohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate, Dikegulac monohydrate
OR917577-25G
APOSOR917577-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR917577-25G
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate 98%
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
Formule: C₁₂H₁₈O₇·H₂O
MW: 274,27 g/mol
Point de fusion: 88 - 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150517
Numéro CAS: 68539-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité