Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
OR917608-100G
APOSOR917608-100GEA 112 EUR InStock
APOSOR917608-100G
Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique 97%
Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134411
Numéro CAS: 3971-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité