N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917725-1G
APOSOR917725-1GEA 464 EUR InStock
APOSOR917725-1G
N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide 95%
N-Isopropyl-1H-imidazole-1-carboxamide
Formule: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099729
Numéro CAS: 75472-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité