Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)] 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile, 2,6-Dimethyl-1,5-heptadienyl Cyanide
OR918075-25G
APOSOR918075-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR918075-25G
Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)] 95%
Geranyl nitrile [mixture of (E) and (Z) isomers, (1:1)]
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001926
Numéro CAS: 5146-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité