2-Méthyl-3-heptanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918444-5G
APOSOR918444-5GEA 321 EUR InStock
APOSOR918444-5G
2-Méthyl-3-heptanone 95%
2-Méthyl-3-heptanone
Formule: C₈H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009481
Numéro CAS: 13019-20-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité