2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918453-1G
APOSOR918453-1GEA 437 EUR InStock
APOSOR918453-1G
2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid 95%
2-Acetylamino-3-cyclopropylpropionic acid
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878741
Numéro CAS: 133992-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité