Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-4-methoxylbenzoate
OR918474-1G
APOSOR918474-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR918474-1G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658470
Numéro CAS: 50413-30-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité