Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918899-250MG
APOSOR918899-250MGEA 88.6 EUR InStock
APOSOR918899-250MG
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride 95%
Methyl 3-(1-aminoethyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
MW: 215,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432494
Numéro CAS: 1263378-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité